Documentos Principais
Z516228
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 29/32 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (3)
Altura
380 mm
profundidade de imersão
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)