Documentos Principais
Z415502
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 14/20 (3), H 250 mm, thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Altura
250 mm
profundidade de imersão
50 mm
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)