Documentos Principais
Z506850
Sigma-Aldrich
Quick Press SS collar
diam. 7 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
7 mm
Descrição geral
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)