Documentos Principais
Z506842
Sigma-Aldrich
Quick Press sample holder
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Descrição geral
V-shaped sample holder to mount collar containing pellet in 2in. x 3in. slide mount of spectrophotometer.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)