Documentos Principais
Z503681
Sigma-Aldrich
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Características
Holds 25 x thermometers
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18981-0001
C × L × A
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
Descrição geral
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)