Documentos Principais
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
Características
Holds 8 electrodes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18509-0000
C × L × A
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
Descrição geral
PP rack is autoclavable (121°C). Holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20mm in diameter.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)