Z417041
Aldrich® System 45™ open-top caps
diam. 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10
Diâmetro
45 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Caps are PBT. Temp. range: -45 to 180°C. For use with PTFE-faced silicone liners listed below. Use with syringes for reagent introduction or sampling.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)