Documentos Principais
Z419672
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 PTFE-faced silicone cap liners
diam. 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 10
Diâmetro
45 mm
Descrição geral
Useful for sampling or the introduction of reactants.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)