Z404942
IKA® IKATRON™ PT 1000 stainless steel thermometer probes
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Sinônimo(s):
contact thermometer, temperature probe
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2735451
C × diâmetro
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
Descrição geral
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404942-1EA | 4061826660720 |