Key Documents
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA
A × L × P
40 mm × 130 mm × 135 mm
Descrição geral
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)