Z400491
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 29/42, for flask size, 500 ‑ 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
Junta
joint: ST/NS29/42
Características
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8041-34
diâmetro × C
4 mm × 10_ mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400491-1EA | 4061826660188 |