Z400513
Ace Trubore® glass stirrer assembly
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL, joint: ST/NS 45/50
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
Junta
joint: ST/NS45/50
Características
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8041-40
diâmetro × C
4 mm × 10_ mm
Descrição geral
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)