Z317403
Duran® desiccator
I.D. 100 mm
Sinônimo(s):
247814603
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
187 mm
D.I.
100 mm
Descrição geral
Flat flange, and cover with knob.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z317403-1EA | 4061832799735 |