Documentos Principais
Z309109
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 60 mL
Sinônimo(s):
60RASX
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Junta
joint ST/NS condenser34/35
joint ST/NS flask24/29
descrição
for use with 28mm × 80mm thimble
fabricante/nome comercial
Quickfit 60RASX
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
60 mL
volume do frasco
150 mL
Descrição geral
Consists of siphoning type extractor, Allihn condenser and flask. Constructed so that concentric siphon tube is protected from accidental damage by vapour tube. Condensers have 250 mm effective length with 130 cm2 surface area.
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)