Z308595
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
MF29/3/500
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint 24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit MF 29/3/500
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
245 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308595-1EA | 4061826686911 |