Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
MF29/3/250
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint 24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit MF 29/3/250
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
190 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308587-1EA | 4061832830353 |