Documentos Principais
Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
Sinônimo(s):
JC100F
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
rótulo
D
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit JC 100F
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)