Z291579
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, clear glass
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
2 mL
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291579-10PAK | |
Z291579-10X1PAK | |
Z291579-1PAK | 4061832326467 |