Z274720
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 513-5PP-7
Parâmetros
400 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
25 μm
concentricidade
51 μm
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
0.46 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)