Documentos Principais
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
Sinônimo(s):
borosilicate beads
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate
embalagem
pack of 1 ea
Diâmetro
2 mm
Descrição geral
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)