Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B1201-BEAD
tamanho
3 mm
peso
1000 g
Descrição geral
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill