Key Documents
Z143952
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 6 mm
Sinônimo(s):
borosilicate beads
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate
embalagem
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diâmetro
6 mm
Descrição geral
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9