Documentos Principais
CLS72684
Pyrex® solid glass beads
4mm packing beads, 4/cs
Sinônimo(s):
glass packing beads, Corning® 7268
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
descrição
Diam. tol. ± 0.75 mm
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 7268-4
D.E.
4 mm
Descrição geral
These PYREX® beads are useful as boiling stones, mixing beads and as packing for distillation columns. Beads are packaged in 0.45kg. (1 lb.) bottles (each bottle is one pack), which have a packing volume of approximately 360cm3 or 22 cubic inches.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9