Z267708
32mm Round cell window
KRS-5, Undrilled
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
KRS-5
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267708-1EA | 4061833304655 |