Z265160
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 6‑6.5 S
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
vinyl
white gloves
tamanho
6‑6.5 S
esterilidade
non-sterile
Características
disposable
latex free: no
powder-free
embalagem
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
fabricante/nome comercial
Microflex UL-315-S
C × espessura
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Descrição geral
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)