Z645583
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size S
Sinônimo(s):
Powder-Free Latex Gloves, disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural gloves
natural natural rubber
tamanho
S
esterilidade
non-sterile
Características
disposable
latex free: no
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
fabricante/nome comercial
Microflex CFG-900-S
C × espessura
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Descrição geral
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)