About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
tamanho
6
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
40 mm × 4.5 mm
base D.E. × D.I.
45 mm × 36 mm
topo D.E. × D.I.
69 mm × 60 mm
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)