Z247294
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Sinônimo(s):
dewar tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
I.D. × depth
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
capacidade do frasco
~70 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)