Documentos Principais
Z244112
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
brass
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiais
brass
Descrição geral
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)