Documentos Principais
Z233072
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (72)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212266309
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
275 mm
capacidade
2,000 mL
frasco D.E.
153 mm
gargalo D.E.
72 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)