Z233021
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (50)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212263603
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
140 mm
capacidade
250 mL
frasco D.E.
85 mm
gargalo D.E.
50 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Complies with DIN ISO 24450
- Made up of borosilicate glass 3.3
- The wide neck makes filling and cleaning simple
- Conical form facilitates easy mixing
- Graduation marks on an easy-to-read scale to indicate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Excellent chemical resistance
- Nearly inert behavior
- High usage temperature
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)