Z222461
Keck® Joint Clip
ball-joint, joint size, 29
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
cor
red
Categorias relacionadas
Descrição geral
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222461-10EA | |
Z222461-12EA | 4061833308158 |