Z220574
NMR tube labels
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
Labeling for NMR Tubes, Labels for NMR Tubes, NMR Label Set
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
vinyl
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Parâmetros
−40-150 °F temperature
Largura
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z220574-1PAK | 4061832331676 |