Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 681204
D.I. × C
68 mm × 250 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z218901-1EA | 4061832348988 |