Documentos Principais
Z215406
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 10/30
Sinônimo(s):
ptfe sleeves
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS10/30
fabricante/nome comercial
Cowie
Descrição geral
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)