Key Documents
64761
Supelco
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiais
PTFE sleeve
embalagem
pkg of 5
técnica(s)
passive air sampling: suitable
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with 24/40 
Descrição geral
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)