Z502316
Glindemann PTFE sealing rings
(for 24/25, 24/40 joints)
Sinônimo(s):
ptfe ring, ptfe sealing
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
joint 24/25
joint 24/40
embalagem
pkg of 50 ea
pkg of
fabricante/nome comercial
Glindemann K24
faixa de medição de temperatura
≤250 °C
Descrição geral
- This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
- Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
- Can be used for prolonged storage under vacuum
- Slide easily onto medium and full length taper joints
- Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Informações legais
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)