Z502529
Glindemann PTFE sealing rings
(for 45/50 joints)
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
joint 45/50
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Glindemann K45
faixa de medição de temperatura
≤250 °C
Descrição geral
- This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
- Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
- Can be used for prolonged storage under vacuum
- Slide easily onto medium and full length taper joints
- Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Informações legais
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z502529-1PAK | 4061833328187 |