Z203351
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/32, flange I.D. 31 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS29/32
flange D.I.
31 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z203351-1EA | 4061832110233 |