Z189995
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, angled, top diam. 60 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS14/20
fabricante/nome comercial
Ace Glass 948920
diâmetro do topo
60 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)