BR4630351
BRAND® Dispensette® S Organic, Digital bottle-top dispenser
volume range 2.5-25 mL, with recirculation valve
Sinônimo(s):
bottle top dispensers
About This Item
Produtos recomendados
Características
incremental 0.1 mL
DE-M marking
with recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4630351
faixa de volume
2.5-25 mL
conector
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.