Key Documents
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
PTFE
descrição
coiled, with safety handle
fabricante/nome comercial
BRAND 708134
embalagem
1 ea of
Comprimento
~800 mm
capacidade
25, 50 and 100 mL
Descrição geral
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)