Key Documents
Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 9542-10
Diâmetro
5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)