Documentos Principais
Z179981
Supelco
Michel-Miller column filter disc
Ace-Thred for #7
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiais
paper
fabricante/nome comercial
Ace Glass 581406
técnica(s)
LPLC: suitable
conector
Ace-Thred for #7
Descrição geral
Use at either end of column. Filter disc sizes 7 and 11 are made from specially pure, very uniform, highly-absorbent paper. Order adapter separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)