Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
descrição
With button
Características
for flask size 50 ‑ 250 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 953404
diâmetro × C
5 mm × 318 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154660-1EA | 4061832347837 |