Documentos Principais
Z125539
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
rótulo
F
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 526116
rosca D.I.
7.0 mm
Descrição geral
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informações legais
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)