BR152615
BRAND® tubing adapter
polypropylene, for tubing i.d., 6-10 to 9-13 mm
Sinônimo(s):
Tubing, Tubing adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
for tubing i.d. 6-10 to 9-13 mm
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 152615
Comprimento
59 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)