Documentos Principais
Z115746
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS24/40
tamanho da torneira
4 mm
Descrição geral
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)