Z105732
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 108 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37972-0000
Largura
108 mm
Descrição geral
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Características e benefícios
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)