WHA29175524
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (35 cm) (43 cm), Whatman 29175524
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cytiva
Whatman 29175524
C × L
(35 cm) (43 cm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
- For use with unmounted screens (not included).
- Protects your screen from light during exposure.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)